3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8650-5G PC8650-25G
APOSPC8650-5GEA 56.7 EUR
APOSPC8650-5G APOSPC8650-25G
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₂BFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06411285
Núm. CAS: 192376-68-4