2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8694-1G PC8694-5G
APOSPC8694-1GEA 139 EUR
APOSPC8694-1G APOSPC8694-5G
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
2-Bromo-1-fluoronaphthalene
Formula: C₁₀H₆BrF
Pto. Ebullición: 164 °C (2 mm Hg)
Pto. de fusión: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864690
Núm. CAS: 317-79-3