2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)ethylamine, N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)ethanamine
PC8700-1G
PC8700-250MG
APOSPC8700-1GEA
122
EUR
APOSPC8700-1G
APOSPC8700-250MG
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Formula:
C₉H₁₁ClFN MW: 187.642 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053426 Núm. CAS: 62924-59-8 |