1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8715-5G PC8715-250MG
APOSPC8715-5GEA 435 EUR
APOSPC8715-5G APOSPC8715-250MG
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142586
Núm. CAS: 59447-06-2