3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8716-1G PC8716-5G
APOSPC8716-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8716-1G APOSPC8716-5G
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142590
Núm. CAS: 201849-13-0