2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-5-fluoro-1-benzofuran, 5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
PC8752-25G PC8752-5G
APOSPC8752-25GEA 723 EUR
APOSPC8752-25G APOSPC8752-5G
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₇FO
MW: 138.139 g/mol
Pto. Ebullición: 191 °C
Densidad: 1.214 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236758
Núm. CAS: 245762-35-0
EINECS: 246-331-6