2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8771-1G PC8771-250MG
APOSPC8771-1GEA 230 EUR
APOSPC8771-1G APOSPC8771-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Formula: C₁₂H₁₂F₃N₃
Pto. Ebullición: 120 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817513
Núm. CAS: 910095-35-1