2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Bromopropanoyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
PC8809-1G PC8809-250MG
APOSPC8809-1GEA 201 EUR
APOSPC8809-1G APOSPC8809-250MG
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈BrF₃O
MW: 281,069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17010234
Núm. CAS: 95728-57-7