2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8816-250MG
APOSPC8816-250MGEA 58 EUR
APOSPC8816-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,021 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368051
Núm. CAS: 451459-17-9