Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8818-25G
APOSPC8818-25GEA 136 EUR
APOSPC8818-25G
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₃HF₄O₂·Na
MW: 168,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00475592
Núm. CAS: 22898-01-7