N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: TFEDMA
PC8821-25G PC8821-5G
APOSPC8821-25GEA 190 EUR
APOSPC8821-25G APOSPC8821-5G
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine 95%
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine
Formula: C₄H₇F₄N
MW: 145.099 g/mol
Pto. Ebullición: 77 °C (760 mm Hg)
Densidad: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08461915
Núm. CAS: 1550-50-1
UN: 3129
ADR: 4.3+8 II