2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8823-1G PC8823-250MG
APOSPC8823-1GEA 256 EUR
APOSPC8823-1G APOSPC8823-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₂F₃N
MW: 215,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631837
Núm. CAS: 298690-84-3