2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8832-1G PC8832-25G
APOSPC8832-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8832-1G APOSPC8832-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660231
Núm. CAS: 60611-22-5