1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-5GEA 207 EUR
APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₄Br₂F₄
Pto. Ebullición: 107…108 °C (29 mm Hg)
Densidad: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02270920
Núm. CAS: 651-12-7