2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8918-1G PC8918-250MG PC8918-500MG
APOSPC8918-1GEA 641 EUR
APOSPC8918-1G APOSPC8918-250MG APOSPC8918-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₂
MW: 198,166 g/mol
Pto. de fusión: 307…310 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12068249
Núm. CAS: 1157642-22-2