2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Fluoropyridin-2-yl)methylamine dihydrochloride, 4-Fluoropicolinylamine dihydrochloride
PC8936-250MG
PC8936-100MG
APOSPC8936-250MGEA
275
EUR
APOSPC8936-250MG
APOSPC8936-100MG
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
Formula:
C₆H₇FN₂·2ClH MW: 199,053 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12922841 Núm. CAS: 1257535-13-9 |