1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC900046-25G PC900046-5G
APOSPC900046-25GEA 522 EUR
APOSPC900046-25G APOSPC900046-5G
1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
1-Fluoro-2-propoxybenzene
Formula: C₉H₁₁FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861233
Núm. CAS: 203115-91-7