1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC900062-1G PC900062-25G PC900062-5G
APOSPC900062-1GEA 109 EUR
APOSPC900062-1G APOSPC900062-25G APOSPC900062-5G
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₃FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19237203
Núm. CAS: 1311197-87-1