1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC900077-1G PC900077-5G
APOSPC900077-1GEA 98.6 EUR
APOSPC900077-1G APOSPC900077-5G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18390899
Núm. CAS: 433939-28-7