b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC900196-1G PC900196-250MG
APOSPC900196-1GEA 618 EUR
APOSPC900196-1G APOSPC900196-250MG
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09759236
Núm. CAS: 179811-62-2