5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC900569-1G PC900569-25G PC900569-5G
APOSPC900569-1GEA 125 EUR
APOSPC900569-1G APOSPC900569-25G APOSPC900569-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine
Formula: C₇H₈ClFN₂O
MW: 190,603 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18434475
Núm. CAS: 1280786-67-5