(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC900788-10G PC900788-1G PC900788-5G
APOSPC900788-10GEA 574 EUR
APOSPC900788-10G APOSPC900788-1G APOSPC900788-5G
(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
(R)-2-Fluoromandelic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038772
Núm. CAS: 32222-48-3