6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901346-1G PC901346-250MG
APOSPC901346-1GEA 574 EUR
APOSPC901346-1G APOSPC901346-250MG
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Formula: C₇H₉BFNO₃
MW: 184,961 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18434410
Núm. CAS: 2096335-58-7