2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Fluoro-6-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
PC901347-1G PC901347-5G
APOSPC901347-1GEA 128 EUR
APOSPC901347-1G APOSPC901347-5G
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formula: C₈H₁₁BFNO₃
MW: 198,987 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18434411
Núm. CAS: 2096338-78-0