2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901369-1G PC901369-5G
APOSPC901369-1GEA 219 EUR
APOSPC901369-1G APOSPC901369-5G
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18914499
Núm. CAS: 2096331-58-5