2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridin-4-yl]boronic acid
PC901405-1G PC901405-5G
APOSPC901405-1GEA 306 EUR
APOSPC901405-1G APOSPC901405-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18914506
Núm. CAS: 2096334-21-1