Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901522-25G
APOSPC901522-25GEA 266 EUR
APOSPC901522-25G
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00625827
Núm. CAS: 22235-25-2