1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901560-1G PC901560-250MG
APOSPC901560-1GEA 192 EUR
APOSPC901560-1G APOSPC901560-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405622
Núm. CAS: 872422-15-6