N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901747-1G
PC901747-5G
APOSPC901747-1GEA
190
EUR
APOSPC901747-1G
APOSPC901747-5G
N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
N-(3,5-difluorophenyl)formamide
Formula:
C₇H₅F₂NO MW: 157,118 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00034516 Núm. CAS: 198077-69-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...