6-Trifluoromethylquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901832-1G PC901832-5G
APOSPC901832-1GEA 97.3 EUR
APOSPC901832-1G APOSPC901832-5G
6-Trifluoromethylquinoline 98%
6-Trifluoromethylquinoline
Formula: C₁₀H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09879698
Núm. CAS: 325-13-3