4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901965-1G PC901965-5G
APOSPC901965-1GEA 248 EUR
APOSPC901965-1G APOSPC901965-5G
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Formula: C₆H₂F₂N₂S
MW: 172.155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036121
Núm. CAS: 1221793-59-4