6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC901978-1G PC901978-250MG PC901978-5G
APOSPC901978-1GEA 75.4 EUR
APOSPC901978-1G APOSPC901978-250MG APOSPC901978-5G
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formula: C₆H₃BrFN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660325
Núm. CAS: 1242336-69-1