1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
PC902044-1G
APOSPC902044-1GEA 140 EUR
APOSPC902044-1G
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula: C₁₂H₁₂FN
MW: 189,229 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07429171
Núm. CAS: 146135-21-9