1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902058-1G PC902058-5G
APOSPC902058-1GEA 219 EUR
APOSPC902058-1G APOSPC902058-5G
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₇H₉F₃N₂
MW: 178,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619956
Núm. CAS: 915377-59-2