1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902059-1G PC902059-5G
APOSPC902059-1GEA 219 EUR
APOSPC902059-1G APOSPC902059-5G
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₆H₇F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15976388
Núm. CAS: 362640-54-8