N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902078-1G PC902078-5G
APOSPC902078-1GEA 219 EUR
APOSPC902078-1G APOSPC902078-5G
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
Formula: C₁₀H₁₂FN
MW: 165,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060645
Núm. CAS: 920479-31-8