1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902079-1G PC902079-5G
APOSPC902079-1GEA 168 EUR
APOSPC902079-1G APOSPC902079-5G
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₇H₉F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25121754
Núm. CAS: 128694-64-4