2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902097-1G
APOSPC902097-1GEA 112 EUR
APOSPC902097-1G
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23725947
Núm. CAS: 182551-18-4