1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC902100-1G PC902100-25G
APOSPC902100-1GEA 197 EUR
APOSPC902100-1G APOSPC902100-25G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09991529
Núm. CAS: 128225-66-1