Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902120-1G PC902120-5G
APOSPC902120-1GEA 219 EUR
APOSPC902120-1G APOSPC902120-5G
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406862
Núm. CAS: 170572-47-1