1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC902128-25G PC902128-5G
APOSPC902128-25GEA 905 EUR
APOSPC902128-25G APOSPC902128-5G
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₁BrF₃N
MW: 294,111 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972140
Núm. CAS: 1020252-86-1