3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902146-10G PC902146-1G PC902146-5G
APOSPC902146-10GEA 0 EUR
APOSPC902146-10G APOSPC902146-1G APOSPC902146-5G
3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
3-Fluoro-5-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848484
Núm. CAS: 7087-60-7