4-Fluoro-2-methylthiobenzothiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902199-1G PC902199-5G
APOSPC902199-1GEA 168 EUR
APOSPC902199-1G APOSPC902199-5G
4-Fluoro-2-methylthiobenzothiazole 98%
4-Fluoro-2-methylthiobenzothiazole
Formula: C₈H₆FNS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756452
Núm. CAS: 154327-25-0