6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902286-1G PC902286-10G
APOSPC902286-1GEA 145 EUR
APOSPC902286-1G APOSPC902286-10G
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole
Formula: C₉H₈F₂N₂
MW: 182,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22375039
Núm. CAS: 1381944-19-9