N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902322-10G PC902322-5G
APOSPC902322-10GEA 502 EUR
APOSPC902322-10G APOSPC902322-5G
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₉H₉FN₂O₂
MW: 196,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16744208
Núm. CAS: 1248276-34-7