N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Acetamido-4-fluorotoluene
PC902344-25G
APOSPC902344-25GEA 140 EUR
APOSPC902344-25G
N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline 98%
N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline
Formula: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045064
Núm. CAS: 366-49-4