Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902638-1G PC902638-5G
APOSPC902638-1GEA 102 EUR
APOSPC902638-1G APOSPC902638-5G
Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate 95%
Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate
Formula: C₇H₁₁FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753153
Núm. CAS: 759-67-1