2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902646-25G PC902646-5G
APOSPC902646-25GEA 647 EUR
APOSPC902646-25G APOSPC902646-5G
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827974
Núm. CAS: 50408-95-2