1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902697-10G PC902697-1G
APOSPC902697-10GEA 502 EUR
APOSPC902697-10G APOSPC902697-1G
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
MW: 185.152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743783
Núm. CAS: 109230-65-1