1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902706-1G PC902706-5G
APOSPC902706-1GEA 145 EUR
APOSPC902706-1G APOSPC902706-5G
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
MW: 185.152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22375007
Núm. CAS: 132838-18-7